Documentos Principais
SAB5702854
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamine Receptor D3 (DRD3) Antibody, clone 5L1P4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
D3DR, ETM1, FET1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
5L1P4, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
human, rat, rat
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5L1P4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.425 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MASLSQLSGHLNYTCGAENSTGASQARPHAYYALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DRD3(1814)
Descrição geral
This gene encodes the D3 subtype of the five (D1-D5) dopamine receptors. The activity of the D3 subtype receptor is mediated by G proteins which inhibit adenylyl cyclase. This receptor is localized to the limbic areas of the brain, which are associated with cognitive, emotional, and endocrine functions. Genetic variation in this gene may be associated with susceptibility to hereditary essential tremor 1. Alternative splicing of this gene results in transcript variants encoding different isoforms, although some variants may be subject to nonsense-mediated decay (NMD). [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Dopamine Receptor D3 (DRD3) (DRD3) (P35462).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)