SAB5702606
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
rabbit monoclonal, 3P2D9
Sinônimo(s):
ALS22, H2-ALPHA, TUBA1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-α-Tubulin Antibody, clone 3P2D9, Rabbit Monoclonal,
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3P2D9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.23 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TGFKVGINYQPPTVVPGGDLAKVQRAVCMLSNTTAIAEAWARLDHKFDLMYAKRAFVHWYVGEGMEEGEFSEAREDMAALEKDYEEVGIDSYEDEDEGEE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA4A(7277)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)