Documentos Principais
SAB5702449
Sigma-Aldrich
Anti-NEDD4 Antibody, clone 7R0M4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
NEDD4-1, RPF1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7R0M4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
120 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.60 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GDVDVNDWREHTKYKNGYSANHQVIQWFWKAVLMMDSEKRIRLLQFVTGTSRVPMNGFAELYGSNGPQSFTVEQWGTPEKLPRAHTCFNRLDLPPYESFEE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEDD4(4734)
Descrição geral
This gene is the founding member of the NEDD4 family of HECT ubiquitin ligases that function in the ubiquitin proteasome system of protein degradation. The encoded protein contains an N-terminal calcium and phospholipid binding C2 domain followed by multiple tryptophan-rich WW domains and, a C-terminal HECT ubiquitin ligase catalytic domain. It plays critical role in the regulation of a number of membrane receptors, endocytic machinery components and the tumor suppressor PTEN. [provided by RefSeq, Jul 2016]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1200-1300 of human NEDD4 (P46934).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)