SAB5702422
Anti-Chk1 Antibody, clone 0S3Q1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CHK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0S3Q1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
55 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.53 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAVPFVEDWDLVQTLGEGAYGEVQLAVNRVTEEAVAVKIVDMKRAVDCPENIKKEICINKMLNHENVVKFYGHRREGNIQYLFLEYCSGGELFDRIEPDI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHEK1(1111)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1