SAB5702377
Anti-Laminin beta 1 (LAMB1) Antibody
rabbit monoclonal, 6I9T4
Sinônimo(s):
CLM, LIS5
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Laminin beta 1 Antibody, clone 6I9T4, Rabbit Monoclonal,
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6I9T4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
250 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KKTLDGELDEKYKKVENLIAKKTEESADARRKAEMLQNEAKTLLAQANSKLQLLKDLERKYEDNQRYLEDKAQELARLEGEVRSLLKDISQKVAVYSTCL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMB1(3912)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)