SAB4700886
Monoclonal Anti-RRAS2 antibody produced in mouse
clone EM-50
Sinônimo(s):
RRAS2, TC21
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EM-50, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
P62070
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RRAS2(22800)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade