Documentos Principais
SAB5702356
Sigma-Aldrich
Anti-NADPH oxidase 4 (NOX4) Antibody, clone 6Q3U8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
KOX, KOX-1, RENOX
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6Q3U8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
67 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1.37 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LHNKFWQENRPDYVNIQLYLSQTDGIQKIIGEKYHALNSRLFIGRPRWKLLFDEIAKYNRGKTVGVFCCGPNSLSKTLHKLSNQNNSYGTRFEYNKESFS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOX4(50507)
Descrição geral
This gene encodes a member of the NOX-family of enzymes that functions as the catalytic subunit the NADPH oxidase complex. The encoded protein is localized to non-phagocytic cells where it acts as an oxygen sensor and catalyzes the reduction of molecular oxygen to various reactive oxygen species (ROS). The ROS generated by this protein have been implicated in numerous biological functions including signal transduction, cell differentiation and tumor cell growth. A pseudogene has been identified on the other arm of chromosome 11. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, Jan 2009]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 479-578 of human NADPH oxidase 4 (NOX4) (Q9NPH5).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)