Documentos Principais
SAB5702271
Sigma-Aldrich
Anti-TCF1/TCF7 Antibody, clone 4K0X6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
TCF7,TCF-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4K0X6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
28-50 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
ELKSSLVNESEGAAGGAGIPGVPGAGAGARGEAEALGREHAAQRLFPDKLPEPLEDGLKAPECTSGMYKETVYSAFNLLMHYPPPSGAGQHPQPQPPLHKA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TCF7(6932)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a transcriptional activator that plays an important role in lymphocyte differentiation. This gene is expressed predominantly in T-cells. The encoded protein can bind an enhancer element and activate the CD3E gene, and it also may repress the CTNNB1 and TCF7L2 genes through a feedback mechanism. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human TCF1/TCF7 (NP_003193.2).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)