Documentos Principais
AV34567
Sigma-Aldrich
Anti-SUV420H1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Suppressor of variegation 4-20 homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
99 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SUV420H1
Ações bioquímicas/fisiológicas
SUV420H1 is a protein that contains a SET domain. SET domains appear to be protein-protein interaction domains that mediate interactions with a family of proteins that display similarity with dual-specificity phosphatases (dsPTPases). The function of this gene has not been determined.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: NNGFNSGSGSSSTKLKIQLKRDEENRGSYTEGLHENGVCCSDPLSLLESR
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R C Twells et al.
Genomics, 72(3), 231-242 (2001-06-13)
Type 1 diabetes is a complex disorder with interaction of both genetic and environmental factors. One of the loci, IDDM4, has been mapped to chromosome 11q13, with evidence of association to two markers, D11S1917 and H0570polyA. To identify putative candidate