ZRB2112
Anti-CD44 Antibody, clone 5H23 Antibody, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD44 antigen;CDw44;Epican;Extracellular matrix receptor III;ECMR-III;GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor;HUTCH-I;Heparan sulfate proteoglycan;Hermes antigen;Hyaluronate receptor;Phagocytic glycoprotein 1;PGP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H23, recombinant monoclonal
descrição
5H23 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 81.54 kDa
observed mol wt ~140 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human CD44.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant Human CD44.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay Analysis: A Series of Dilutions from a representative lot detected CD44 in CD44 and GST proteins.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD44 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD44 in human skin tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Human CD44 protein with a KD of 2.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD44 in Human skin tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)