Documentos Principais
SAB5702135
Sigma-Aldrich
Anti-SMG1 Antibody, clone 5N10C7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ATX, LIP, SMG1 phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5N10C7, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
340 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.75 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LIQKNLATSADTPPSTVPGTGKSVACSPKKAVRDPKTGKAVQERNSYAVSVWKRVKAKLEGRDVDPNRRMSVAEQVDYVIKEATNLDNLAQLYEGWTAWV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... Smg1(23049)
Descrição geral
This gene encodes a protein involved in nonsense-mediated mRNA decay (NMD) as part of the mRNA surveillance complex. The protein has kinase activity and is thought to function in NMD by phosphorylating the regulator of nonsense transcripts 1 protein. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their full-length nature has yet to be determined.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 3562-3661 of human SMG1 (Q96Q15).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1