SAB5702130
Anti-[KD Validated] Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Antibody, clone 2P3M7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CK2A1,CKII,CSNK2A3,OCNDS,CKII alpha,CSNK2A1,Cka1,Cka2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2P3M7, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
42 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.6mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSNK2A1(1457)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5702130-100UL | 4065270650771 |