Documentos Principais
SAB5702043
Sigma-Aldrich
Anti-CD90/Thy1 Antibody, clone 2V9S6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD90, CDw90
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2V9S6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
25-35 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
0.53 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MNLAISIALLLTVLQVSRGQKVTSLTACLVDQSLRLDCRHENTSSSPIQYEFSLTRETKKHVLFGTVGVPEHTYRSRTNFTSKYNMKVLYLSAFTSKDEG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... THY1(7070)
Descrição geral
This gene encodes a cell surface glycoprotein and member of the immunoglobulin superfamily of proteins. The encoded protein is involved in cell adhesion and cell communication in numerous cell types, but particularly in cells of the immune and nervous systems. The encoded protein is widely used as a marker for hematopoietic stem cells. This gene may function as a tumor suppressor in nasopharyngeal carcinoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CD90/Thy1 (P04216).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)