Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB5701608
Sigma-Aldrich
Anti-RING1B/RNF2 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.69 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNF2(6045)
Descrição geral
Polycomb group (PcG) of proteins form the multiprotein complexes that are important for the transcription repression of various genes involved in development and cell proliferation. The protein encoded by this gene is one of the PcG proteins. It has been shown to interact with, and suppress the activity of, transcription factor CP2 (TFCP2/CP2). Studies of the mouse counterpart suggested the involvement of this gene in the specification of anterior-posterior axis, as well as in cell proliferation in early development. This protein was also found to interact with huntingtin interacting protein 2 (HIP2), an ubiquitin-conjugating enzyme, and possess ubiquitin ligase activity.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-336 of human RING1B/RING1B/RNF2 (NP_009143.1).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)