Documentos Principais
SAB2501730
Sigma-Aldrich
Anti-DNMT3A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha, DNMT3A2, M.HsaIIIA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, bovine, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNMT3A(1788)
Imunogênio
Peptide with sequence C-DKNATKAGDDEPEY, from the internal region of the protein sequence according toNP_072046.2; NP_715640.2; NP_783329.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Hui Tao et al.
Toxicology, 323, 42-50 (2014-06-20)
Cardiac fibrosis contributes to the pathogenesis of atrial fibrillation (AF). The molecular mechanisms underlying the cardiac fibrosis remain unclear. However, Ras association domain family 1 isoform A (RASSF1A) is a regulatory tumor suppressor, which is important for pathogenesis of cardiac