Documentos Principais
SAB5701595
Sigma-Aldrich
Anti-MBNL1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
0.39 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBNL1(4154)
Descrição geral
This gene encodes a member of the muscleblind protein family which was initially described in Drosophila melanogaster. The encoded protein is a C3H-type zinc finger protein that modulates alternative splicing of pre-mRNAs. Muscleblind proteins bind specifically to expanded dsCUG RNA but not to normal size CUG repeats and may thereby play a role in the pathophysiology of myotonic dystrophy. Mice lacking this gene exhibited muscle abnormalities and cataracts. Several alternatively spliced transcript variants have been described but the full-length natures of only some have been determined. The different isoforms are thought to have different binding specificities and/or splicing activities. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human MBNL1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)