Key Documents
SAB5701441
Sigma-Aldrich
Anti-PAK3 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.58 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAK3(5063)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a serine-threonine kinase and forms an activated complex with GTP-bound RAS-like (P21), CDC2 and RAC1. This protein may be necessary for dendritic development and for the rapid cytoskeletal reorganization in dendritic spines associated with synaptic plasticity. Defects in this gene are the cause of non-syndromic mental retardation X-linked type 30 (MRX30), also called X-linked mental retardation type 47 (MRX47). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq, Apr 2016]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human PAK3
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1