Documentos Principais
SAB5701422
Sigma-Aldrich
Anti-ISG15 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1.1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ISG15(9636)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a ubiquitin-like protein that is conjugated to intracellular target proteins upon activation by interferon-alpha and interferon-beta. Several functions have been ascribed to the encoded protein, including chemotactic activity towards neutrophils, direction of ligated target proteins to intermediate filaments, cell-to-cell signaling, and antiviral activity during viral infections. While conjugates of this protein have been found to be noncovalently attached to intermediate filaments, this protein is sometimes secreted. [provided by RefSeq, Dec 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human ISG15
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)