Documentos Principais
SAB5701421
Sigma-Aldrich
Anti-REST/NRSF antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
0.27 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... REST(5978)
Descrição geral
This gene encodes a transcriptional repressor that represses neuronal genes in non-neuronal tissues. It is a member of the Kruppel-type zinc finger transcription factor family. It represses transcription by binding a DNA sequence element called the neuron-restrictive silencer element. The protein is also found in undifferentiated neuronal progenitor cells and it is thought that this repressor may act as a master negative regular of neurogenesis. Alternatively spliced transcript variants have been described [provided by RefSeq, Jul 2010]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human REST/NRSF
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701421-100UL4065267667959