07-307
Anti-phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Transcription factor ISGF-3 components p91/p84, signal transducer and activator of transcription 1, signal transducer and activator of transcription 1, 91kD, signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa, signal transducer and activator of tr
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, chicken, human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr701)
Informações sobre genes
human ... STAT1(6772)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 1:500-1:2000 dilution of this lot detected phosphorylated STAT1 in RIPA lysates from CNTF-treated SK-N-MC cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Mouse 3T3-L1 adipocytes stimulated with leukemia inhibitory factor (LIF).
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2