Documentos Principais
SAB5701171
Sigma-Aldrich
Anti-CHAT antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.68 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHAT(1103)
Descrição geral
This gene encodes an enzyme which catalyzes the biosynthesis of the neurotransmitter acetylcholine. This gene product is a characteristic feature of cholinergic neurons, and changes in these neurons may explain some of the symptoms of Alzheimer's disease. Polymorphisms in this gene have been associated with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. Mutations in this gene are associated with congenital myasthenic syndrome associated with episodic apnea. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, and some of these variants have been shown to encode more than one isoform. [provided by RefSeq, May 2010]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human CHAT
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1