AB1585
Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
DBH, Dopamine beta-monooxygenase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bovine, guinea pig, rat, human, feline, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DBH(1621)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot
RIA
Inhibitory studies in vivo and in vitro.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain (Striatum/Substantia Nigra)
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1