Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5701034
Sigma-Aldrich
Anti-AGR2 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.93 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGR2(10551)
Descrição geral
This gene encodes a member of the disulfide isomerase (PDI) family of endoplasmic reticulum (ER) proteins that catalyze protein folding and thiol-disulfide interchange reactions. The encoded protein has an N-terminal ER-signal sequence, a catalytically active thioredoxin domain, and a C-terminal ER-retention sequence. This protein plays a role in cell migration, cellular transformation and metastasis and is as a p53 inhibitor. As an ER-localized molecular chaperone, it plays a role in the folding, trafficking, and assembly of cysteine-rich transmembrane receptors and the cysteine-rich intestinal gylcoprotein mucin. This gene has been implicated in inflammatory bowel disease and cancer progression. [provided by RefSeq, Mar 2017]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human AGR2
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)