Documentos Principais
SAB5700997
Sigma-Aldrich
Anti-Monoamine Oxidase B (MAOB) antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1.7 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAOB(4129)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the flavin monoamine oxidase family. It is a enzyme located in the mitochondrial outer membrane. It catalyzes the oxidative deamination of biogenic and xenobiotic amines and plays an important role in the metabolism of neuroactive and vasoactive amines in the central nervous sysytem and peripheral tissues. This protein preferentially degrades benzylamine and phenylethylamine. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Monoamine Oxidase B (MAOB) (MAOB)
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)