Documentos Principais
SAB5700923
Sigma-Aldrich
Anti-ROCK1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ROCK1(6093)
Descrição geral
This gene encodes a protein serine/threonine kinase that is activated when bound to the GTP-bound form of Rho. The small GTPase Rho regulates formation of focal adhesions and stress fibers of fibroblasts, as well as adhesion and aggregation of platelets and lymphocytes by shuttling between the inactive GDP-bound form and the active GTP-bound form. Rho is also essential in cytokinesis and plays a role in transcriptional activation by serum response factor. This protein, a downstream effector of Rho, phosphorylates and activates LIM kinase, which in turn, phosphorylates cofilin, inhibiting its actin-depolymerizing activity. A pseudogene, related to this gene, is also located on chromosome 18.
Imunogênio
Recombinant protein of human ROCK1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)