Documentos Principais
SAB5700837
Sigma-Aldrich
Anti-PAX6 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
AN, AN2, ASGD5, D11S812E, FVH1, MGDA, PAX6, WAGR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
46
48
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.24 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX6(5080)
Descrição geral
This gene encodes a homeobox and paired domain-containing protein that binds DNA and functions as a regulator of transcription. Activity of this protein is key in the development of neural tissues, particularly the eye. This gene is regulated by multiple enhancers located up to hundreds of kilobases distant from this locus. Mutations in this gene or in the enhancer regions can cause ocular disorders such as aniridia and Peter′s anomaly. Use of alternate promoters and alternative splicing result in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human PAX6 (NP_000271.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)