Documentos Principais
SAB5700562
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GRIN2B-Y1070 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
EIEE27, GRIN2B, GluN2B, MRD6, NMDAR2B, NR2B, hNR3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
166
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
0.94mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1070)
Informações sobre genes
human ... GRIN2B(2904)
Descrição geral
This gene encodes a member of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor family within the ionotropic glutamate receptor superfamily. The encoded protein is a subunit of the NMDA receptor ion channel which acts as an agonist binding site for glutamate. The NMDA receptors mediate a slow calcium-permeable component of excitatory synaptic transmission in the central nervous system. The NMDA receptors are heterotetramers of seven genetically encoded, differentially expressed subunits including NR1 (GRIN1), NR2 (GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, or GRIN2D) and NR3 (GRIN3A or GRIN3B). The early expression of this gene in development suggests a role in brain development, circuit formation, synaptic plasticity, and cellular migration and differentiation. Naturally occurring mutations within this gene are associated with neurodevelopmental disorders including autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder, epilepsy, and schizophrenia.
Imunogênio
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y1070 of human GRIN2B.
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)