Documentos Principais
SAB5700434
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-γH2A.X-S2 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
γH2AX, H2A.X, H2A/X, H2AFX, H2AX, Histone H2AX, gamma H2A.X, histone H2AX
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
15
reatividade de espécies
human, rat
concentração
2.57 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer2)
Informações sobre genes
human ... H2AFX(3014)
Descrição geral
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene encodes a replication-independent histone that is a member of the histone H2A family, and generates two transcripts through the use of the conserved stem-loop termination motif, and the polyA addition motif.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S2 of human γH2A.X.
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)