SAB5200036
Monoclonal Anti-KCNT1 antibody produced in mouse
clone S3-26, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-SLACK potassium channel, S3-26, Anti-potassium channel, subfamily T, member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S3-26, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 140 kDa
reatividade de espécies
rat, human (weak), mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Kcnt1(60444)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)