SAB5200035
Monoclonal Anti-HCN4 antibody produced in mouse
clone S114-10, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-HCN4, S141-10, Anti-hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated potassium channel 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S114-10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 130 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... HCN4(59266)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)