SAB4701075
Monoclonal Anti-CD279-APC antibody produced in mouse
clone EH12.2H7
Sinônimo(s):
PD-1, PD1, PDCD1, SLEB2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EH12.2H7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
Q15116
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDCD1(5133)
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4701075-100TST |