MABC1132
Anti-PD-1 Antibody, clone G4
clone G4, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, mPD-1, CD279
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
G4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pdcd1(18566)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected PD-1 in Flow Cytometry applications (Hirano, F., et. al. (2005). Cancer Res. 65(3):1089-96).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PD-1 in 1X10E6 EL4 T lymphoma cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas