Documentos Principais
SAB4701038
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Actin (muscle) antibody produced in mouse
clone HHF35
Sinônimo(s):
Muscle specific actin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
HHF35, monoclonal
reatividade de espécies:
rabbit, nonhuman primates, cat, rat, dog
citations:
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HHF35, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit, nonhuman primates, cat, rat, dog
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody HHF35 recognizes muscle-specific alpha and gamma actin (42 kDa) in various species. This antibody stains skeletal, smooth and myocardial cells as well as myoepithelial cells and pericytes of small vessels. It is a widely used marker of muscle and muscle-derived cells.
Imunogênio
SDS extracted protein fraction of human myocardium
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)