Key Documents
SAB4700973
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse
clone VI-01
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VI-01, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mammals
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
P08670
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
Descrição geral
The antibody VI-01 reacts with vimentin, a 57 kDa intermediate filament expressed in variety of mesenchymal and mesodermal cell types. Cross-reactivity was found with smooth muscle desmin.
Imunogênio
Pellet of porcine brain cold stable proteins after depolymerization of microtubules.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.