Documentos Principais
SAB4700962
Sigma-Aldrich
Anti-Acr1 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
Hsp16.3, alpha-crystallin-related protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
Mycobacterium tuberculosis
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NC_000962.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Mycobacterium tuberculosis ... hspX(887579)
Descrição geral
The rabbit polyclonal antibody to Acr1 reacts with Mycobacterium tuberculosis protein Acr1 (Rv2031c, Hsp16.3).
Imunogênio
Recombinant Acr1 protein (produced in E. coli)
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)