Key Documents
SAB5600061
Sigma-Aldrich
Anti-CD31 (PECAM-1) antibody, Rabbit monoclonal
clone RM247, recombinant, expressed in HEK 293 cells, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Platelet endothelial cell adhesion molecule
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM247, monoclonal
recombinant monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoblotting: 1:1000-1:2500
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PECAM1(5175)
Especificidade
This antibody reacts to human CD31 (Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1).
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to the cytoplasmic domain of human CD31
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2