Documentos Principais
SAB4700964
Sigma-Aldrich
Anti-Acr2 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
HrpA, Hsp20, alpha-crystallin-related protein 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
Mycobacterium tuberculosis
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NC_000962.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Mycobacterium tuberculosis ... Hsp20(886667)
Descrição geral
The rabbit polyclonal antibody to Acr2 reacts with Mycobacterium tuberculosis protein Acr2 (Rv0251c, Hsp20).
Imunogênio
Recombinant Acr2 protein (produced in E. coli)
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.