SAB4700958
Monoclonal Anti-Cyclin D1 antibody produced in mouse
clone DCS-6
Sinônimo(s):
BCL1, CCND1, CYC-D1, PRAD1, U21B31
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DCS-6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, nonhuman primates, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 6 μg/mL
nº de adesão
NM_053056
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCND1(595)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade