MAB353A4
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone rat-401, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
rat-401, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
não deve reagir com
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descrição geral
Especificidade
This antibody recognizes both rat and mouse Nestin. Antibody is not reactive with human Nestin protein.
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2