Documentos Principais
SAB4700936
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD81 antibody produced in mouse
clone M38
Sinônimo(s):
CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
clone:
M38, monoclonal
application:
FACS
reatividade de espécies:
rabbit, cat, human
técnica(s):
flow cytometry: 4 μg/mL
citations:
fonte biológica
mouse
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M38, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit, cat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de adesão
NM_004356.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD81(975)
Descrição geral
The antibody M38 reacts with CD81, a 25 kDa member of the tetraspanin family, expressed on majority of cells.
Imunogênio
MOLT-4 (human T-ALL cell line)
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)