MABF2061
Anti-TAPA-1 (CD81) Antibody, clone 5A6
clone 5A6, from mouse
Sinônimo(s):
CD81 antigen, 26 kDa cell surface protein TAPA-1, Target of the antiproliferative antibody 1, Tetraspanin-28, Tspan-28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A6, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD81(975)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated TAPA-1 (CD81) in Immunoprecipitation applications (Clark, K.L., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(19):19401-6; Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected TAPA-1 (CD81) in Flow Cytometry applications (van Zelm, M.C., et. al. (2010). J Clin Invest. 120(4):1265-74; Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Inhibition: A representative lot inhibited the growth and proliferation of OCI-LY8 cell line. (Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TAPA-1 (CD81) in one million HUH-7 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash