Key Documents
SAB4700910
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD41 antibody produced in rat
clone MWReg30
Sinônimo(s):
GPIIb, GPalpha Iib, Integrin alpha-Iib, Platelet GPIIb, Platelet membrane glycoprotein Iib
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MWReg30, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_010575.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Itga2b(16399)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The rat monoclonal antibody MWReg30 recognizes CD41 (GPIIb), a transmembrane glycoprotein (integrin family) composed of two chains GPIIb alpha (heavy chain; 120 kDa) and GPIIb beta (light chain; 23 kDa). CD41 is mainly expressed on platelets and megakaryocytes.
Imunogênio
Murine platelets
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.