Documentos Principais
SAB4700823
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STAT1 antibody produced in mouse
clone SM1
Sinônimo(s):
CANDF7, IMD31, ISGF3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SM1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
BC002704
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAT1(6772)
Descrição geral
The antibody SM1 recognizes an epitope included within amino acids 721-733 of STAT1, a 91 kDa transcriptional factor involved in a variety of systems including antiviral responses and interferon alpha (IFN-alpha) and gamma (IFN-gamma) signal transduction.
Imunogênio
STAT1 peptide sequence 721-733 (DNLLPMSPEEFDE).
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)