Documentos Principais
SAB4700540
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD262-PE antibody produced in mouse
clone DR5-01-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TNFRSF10B, Anti-TRAIL-R2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DR5-01-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
0.1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The antibody DR5-01-1 recognizes an extracellular domain of TRAIL-R2 (DR5). TRAIL-R2 is one of two TNF superfamily member intracellular death domain containing receptors for TRAIL (APO2L).
Imunogênio
Recombinant fusion protein of human IgG heavy chain and extracellular domain of DR5
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)