Key Documents
SAB4701084
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD261-APC antibody produced in mouse
clone DR-4-02
Sinônimo(s):
APO2, DR4, TNFRSF10A TRAILR1, TRAIL receptor 1, TRAIL-R1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DR-4-02, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
0.1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1 μg/mL
nº de adesão
NP_003835
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The antibody DR-4-02 recognizes TRAIL-R1 (DR4), a human death receptor 4 (468 amino acids) expressed in most human tissues (spleen, peripheral blood leucocytes, thymus) and in a variety of tumour-derived cell lines.
Imunogênio
Fusion protein containing the extracellular part of TRAIL-R1 and the constant part of the heavy chain of the human IgG1.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2