Documentos Principais
SAB4700506
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD98-PE antibody produced in mouse
clone MEM-108, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SLC3A2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-108, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC3A2(6520)
Descrição geral
The antibody MEM-108 reacts with CD98, a 125 kDa disulfide-linked heterodimer (80 kDa glycosylated heavy chain + 45 kDa non-glykosylated light chain). CD98 is expressed on T lymphocytes (upon activation) and activated NK cells; it is also present at low levels on B lymphocytes, NK cells, monocytes and platelets.
Imunogênio
RAJI human Burkitt′s lymphoma cell line
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)