SAB4600061
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 555 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
CF™ 555 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescência
λex 555 nm; λem 565 nm
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)