SAB4504676
Anti-phospho-VE-Cadherin (pTyr731) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-7B4, Anti-CD144
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 87 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr731)
Informações sobre genes
human ... CDH5(1003)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 697-746
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1