S0698
Anti-SmB antibody, Mouse Monoclonal
clone 12F5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-SNRPB1, Anti-Sm protein B, Anti-Sm-B, Anti-SmB/SmB, Anti-Small nuclear ribonucleoprotein associated protein B, Anti-snRNP-B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12F5, monoclonal
peso molecular
antigen ~25 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, canine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNRPB(6628)
mouse ... Snrpb(20638)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Monoclonal Anti-SmB antibody produced in mouse has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)