SAB4500984
Anti-ABCB10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ABC transporter 10 protein, ATP-binding cassette sub-family B member 10, ATP-binding cassette transporter 10, Mitochondrial ATP-binding cassette 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 79 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCB10(23456)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 441-490
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?